Få mere at vide
Prajmalium Bitartrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30461764
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461764 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461764 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3197.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prajmalium Bitartrate
CAS 2589-47-1
Analyt- eller komponentnavne Prajmalium Bitartrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H33 N2 O2 . C4 H5 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ajmalanium, 17,21-dihydroxy-4-propyl-, (17R,21α)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Ajmalanium, 17,21-dihydroxy-4-propyl-, (17R,21α)-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1) (9CI), Ajmalanium, 17,21-dihydroxy-4-propyl-, (17R,21α)-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:1), 5H-6,10:11,12a-Dimethanoindolo[3,2-b]quinolizine, ajmalanium deriv., Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), (17R,21α)-17,21-dihydroxy-4-propylajmalanium (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), (17R,21α)-17,21-dihydroxy-4-propylajmalanium, GT 1012, N-Propylajmaline bitartrate, N-Propylajmaline dihydrogen tartrate, N-Propylajmaline hydrogen tartrate, N-Propylajmalinium hydrogen tartrate, N-n-Propylajmalinium hydrogen tartrate, NPAB, Neo-Gilurytmal, Prajmaline bitartrate, Prajmalium bitartrate
InChI formel InChI=1S/C23H33N2O2.C4H6O6/c1-4-10-25-17-11-14(13(5-2)22(25)27)19-18(25)12-23(21(19)26)15-8-6-7-9-16(15)24(3)20(17)23;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-9,13-14,17-22,26-27H,4-5,10-12H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t13-,14-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25-;1-,2-/m01/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCC[N@+]12[C@H](O)[C@@H](CC)[C@@H]3C[C@H]1[C@@H]4N(C)c5ccccc5[C@]46C[C@H]2[C@H]3[C@H]6O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 518.6
Mængde 10 mg
Formel vægt 518.2628 g/mol