Få mere at vide
Praeruptorin B, MedChemExpress
Beskrivelse
Praeruptorin B is an inhibitor of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Praeruptorin B |
| CAS | 73069-28-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H26O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Praeruptorin D |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C1C=CC2=CC=C3C([C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3)=C2O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.46 |
| Vis mere |