missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Praeruptorin A, TRC

Artikelnummer. 30010958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010958 100 mg
30011609 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP699445100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 73069-25-7
Molekylær formel C21 H22 O7
Molekylvægt (g/mol) 386.4
Synonym 2-Butenoic acid, 2-methyl-, (9R,10R)-10-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl ester, (2Z)-rel-, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 10-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl ester, [9α(Z),10α]-(±)-, 2H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran, 2-butenoic acid deriv., (±)-Praeruptorin A, 2-Butenoic acid, 2-methyl-, 10-(acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl ester, [9α(Z),10α]-, dl-Praeruptorin A, Praeruptorin A, 2-Methyl-2-butenoic Acid [9α(Z),10α]-(±)-10-(Acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl Ester, 2H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-2-butenoic Acid deriv., 2-Methyl-2-Butenoic Acid [9α(Z),10α]-10-(Acetyloxy)-9,10-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-9-yl Ester;
IUPAC navn [(9S,10S)-10-acetoxy-8,8-dimethyl-2-oxo-9,10-dihydropyrano[2,3-f]chromen-9-yl] (Z)-2-methylbut-2-enoate
SMIL C\C=C(\C)/C(=O)O[C@H]1[C@@H](OC(=O)C)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-Praeruptorin A
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22O7/c1-6-11(2)20(24)27-19-18(25-12(3)22)16-14(28-21(19,4)5)9-7-13-8-10-15(23)26-17(13)16/h6-10,18-19H,1-5H3/b11-6-/t18-,19-/m0/s1
Formel vægt 386.1366
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.