Få mere at vide
Practolol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Practolol |
| CAS | 6673-35-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Practolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl], Acetanilide, 4'-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]- (7CI,8CI), (±)-Practolol, 1-(4-Acetamidophenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol, 4'-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilide, AY 21011, DL-4'-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilide, Dalzic, Eraldin, ICI 50172, N-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide, Practolol, Racemic Practolol, Teranol, dl-Practolol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-10(2)15-8-13(18)9-19-14-6-4-12(5-7-14)16-11(3)17/h4-7,10,13,15,18H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| Vis mere |