Få mere at vide
Pracinostat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478337
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478337 5 mg
16415648 10 mg
16401817 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478337 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13322
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Pracinostat is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, with IC50s of 40-140 nM, used for cancer research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pracinostat
CAS 929016-96-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H30N4O2
Mængde 5 mg
Synonym SB939
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (697.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL ONC(/C=C/C1=CC=C2N(C(CCCC)=NC2=C1)CCN(CC)CC)=O
Molekylvægt (g/mol) 358.48
Formel vægt 358.48
Procent renhed 98.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death