Få mere at vide
Gibco™ pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrolvektor
Artikelnummer. 16515651
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Artikelnummer. Mængde
16515651 1 hætteglas
1 options
Artikelnummer. 16515651 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A39243
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrolvektor er en pattedyrsekspressionskontrol, der udtrykker et komplet kanin-IgG og EmGFP i fuld længde.
Kan bruges som en positiv ekspressionskontrol for forbigående ekspressionssystemer som f.eks Expi293 Expression System, den ExpiCHO Expression System, FreeStyle 293 Expression System og FreeStyle CHO Udtrykssystem.
Funktioner:
  • En blanding af pcDNA3.4 plasmider indeholdende de kodende sekvenser for EmGFP og de tunge og lette kæder af kanin IgG
  • Optimeret blanding af IgG let og tung kæde transfektionsgrade plasmider i et enkelt, klar til brug rør
  • Ekspression af kanin IgG ved 450 til 500 mg/L in Expi293F celler
  • Tilstrækkeligt materiale til transfektion af op til 150 ml suspensionskultur i Expi293 , ExpiCHO , og FreeStyle-systemer
Denne kontrol er inkluderet i Expi293 GnTI-, Expi293 Inducerbar og Expi293 Inducerbar GnTi- udtrykssystemsæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Positiv kontrol DNA vektor
Indhold og opbevaring 1 hætteglas (1 mg/ml) pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrolvektor, opbevares ved 2 –°8 C eller langtidsopbevaring ved -20 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 hætteglas
Grad Transfektionsgrad