Få mere at vide
Atago™ PR-RI Model Digital Refraktometer
Artikelnummer. 11496278
Skift visning
Brydningsindeks:
1,3306 til 1,4436
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Brydningsindeks Pakningsstørrelse
11496278 1,3306 til 1,4436 Hver
1 options
Artikelnummer. 11496278 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 3480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.00 DKK
    4109.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 900.79 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Type Digital refraktometer
Brydningsindeks 1,3306 til 1,4436
Model- PR-RI
Prøvevolumen 0.3 mL
Nøjagtighed ±0,0002 Brydningsindeks
Opløsning 0.0001nD
Måletid 3 sek.
Til brug med (applikation) Velegnet til måling af brydningsindeks for væskeprøver i farmaceutiske og kemiske produkter
IP-vurdering IP64
Vægt (metrisk) 300 g
Temperaturkompensation 5 °C til 45 °C
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Temperaturopløsning 1 °C
Strømforsyningsdetaljer 006P tørbatteri (9V)