Få mere at vide
PR 619, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,6-diamino-5-thiocyanatopyridin-3-yl) thiocyanate |
| CAS | 2645-32-1 |
| Molekylær formel | C7 H5 N5 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Thiocyanic Acid C,C'-(2,6-Diamino-3,5-pyridinediyl) Ester, 2,6-Diamino-3,5-dithiocyanopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N5S2/c8-2-13-4-1-5(14-3-9)7(11)12-6(4)10/h1H,(H4,10,11,12) |
| SMIL | Nc1nc(N)c(SC#N)cc1SC#N |
| IUPAC navn | (2,6-diamino-5-thiocyanatopyridin-3-yl) thiocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.278 |
| Formel vægt | 222.999 |