Få mere at vide
Atago™ PR-301α Model digital refraktometer
Artikelnummer. 10779044
Skift visning
Skala Range:
45 til 90 Brix
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Skala Range Pakningsstørrelse
10779044 45 til 90 Brix Hver
1 options
Artikelnummer. 10779044 Leverandør Atago™ Leverandørnr. 3462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7190.00 DKK
    5888.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 1301.21 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Atago™ PR-301α Model Digital Refractometer er designet til at dække høje koncentrationer af Brix 45,0 til 90,0%.
  • Digital refraktometer
  • Forbedret målenøjagtighed
  • Kompakt og batteridrevet
  • Vis de målte værdier af prøver hurtigt
Tekniske data
Type Digital refraktometer
Skala Range 45 til 90 Brix
Model- PR-301α
Nøjagtighed ±0,1 % Brix ved 10 til 30 °C
Opløsning 0,1 % Brix
Skala Type Brix
Til brug med (applikation) Målingerne af gelé, flydende råsukker
Inkluderer Standard væske LG, Rundt ark
IP-vurdering IP64
Vægt (metrisk) 300 g
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Strømforsyningsdetaljer 006P tørbatteri (9V)