Få mere at vide
Atago™ PR-100SA model digital refraktometer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Digital refraktometer |
| Skala Range | 0 til 100 Salinitet |
| Model- | PR-100SA |
| Nøjagtighed | ±2‰ |
| Opløsning | 1‰ |
| Skala Type | Koncentration af saltholdighed |
| Til brug med (applikation) | Ideel til saltholdighed |
| IP-vurdering | IP64 |
| Vægt (metrisk) | 300 g |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Vis mere |