Få mere at vide
PQR620, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424216
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16424216 100 mg
16420499 1 mg
16415497 5 mg
16409456 50 mg
16402758 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16424216 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100026
MedChemExpress PQR620 is an orally bioavailable and selective brain penetrant inhibitor of mTORC1/2.
PQR620 is an orally bioavailable and selective brain penetrant inhibitor of mTORC1/2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PQR620
CAS 1927857-56-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H25F2N7O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (14.37 mM; Need warming)
SMIL [H][C@]1(CC[C@]([H])2COC1)N2C3=NC(N4[C@]5([H])CC[C@]([H])4COC5)=NC(C6=CN=C(N)C=C6C(F)F)=N3
Molekylvægt (g/mol) 445.47
Formel vægt 445.47
Procent renhed 97.08%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease