missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PPY A
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001684
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001684 10 mg
30001521 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001684 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4730/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent inhibitor of Abl T315l mutant and wild-type Abl kinases

Potent inhibitor of T315l mutant and wild-type Abl kinases (IC50 values are 9 and 20 nM, respectively). Inhibits growth of cells transformed with either the Bcr-Abl T315l mutant or wild-type Bcr-Abl gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 875634-01-8
Molekylær formel C22H20N4O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PPY A
Mængde 10 mg
Formel vægt 372.42
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 372.428
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.