Få mere at vide
KNF™ PPS/PTFE vakuumpumpe
Artikelnummer. 10661633
Skift visning
Flowhastighed:
16 l/min.
30 l/min.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed
10661633 16 l/min.
10018521 30 l/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10661633 Leverandør KNF™ Leverandørnr. 057012/055163
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Kompakt, alsidig, oliefri, oscillerende membranpumpe til uforurenet og vedligeholdelsesfri drift. KNF Neuberger™ PPS/PTFE Vakuumpumpe fås i forskellige størrelser/kapaciteter og mere kemisk resistente versioner.
  • Kompakt og multifunktionel
  • Kan bruges som en lille kompressor eller som et vakuumsystem
  • Velegnet til aspiration/filtrering under vakuum, fastfaseekstraktion, afgasning
  • Fås i forskellige udgaver afhængig af materialekontakt
  • KT-versioner fås til let aggressive eller ætsende gasser og dampe
  • God kemisk resistens
  • Oscillerende membran inde i pumpehovedet giver oliefri, uforurenet og vedligeholdelsesfri drift
  • 100 % oliefri overførsel
  • Miljøvenlig
  • Høj grad af gastæthed
  • Leveres med gummifødder og 2m netkabel
Tekniske data
Elektriske krav 230 V 50 Hz 100 w
Dybde (metrisk) 90 mm
Materiale PPS, PTFE
Watt 100 W
Vægt (metrisk) 4 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C
Flowhastighed 16 l/min.
Frekvens 50 Hz
Samlet højde (metrisk) 141 mm
Samlet længde (metrisk) 280 mm
Pumpetype Vakuumpumpe
Applikationer Til evakuering, overførsel og kompression af luft eller neutrale dampe, der er let aggressive eller ætsende
Maksimalt tryk 0,5 bar
Spænding 230 V