Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PPS HT Skrueforbindelse
Artikelnummer. p-8004586
Til brug med:
Til 10 mm rør OD
Til 12 mm rør OD
Til 2 mm rør OD
Til 3 mm rør OD
Til 4 mm rør OD
Til 6 mm rør OD
Til 8 mm rør OD
Trådstørrelse:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10649411
Brand: Bohlender™ D63074
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse skruesamlinger til at forbinde udstyr og fittings med GL-gevind til hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Skrueforbindelser er ideelle til fastgørelse af sonder, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere.
  • Sort PPS skruelåg
  • Indvendige dele: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE konisk ring og tætningsring
  • Til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet)
  • God kemisk resistens
  • Mediet udsættes kun for PTFE
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA i overensstemmelse
Materiale PPS
Til brug med Til 10 mm rør OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Trådstørrelse GL 25
Farve Sort
Maksimalt tryk 10 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype HT Skrueforbindelse