Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PPS HT Skrueforbindelse
Beskrivelse
- Sort PPS skruelåg
- Indvendige dele: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE konisk ring og tætningsring
- Til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet)
- God kemisk resistens
- Mediet udsættes kun for PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA i overensstemmelse |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | Til 2 mm rør OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Trådstørrelse | GL 14 |
| Farve | Sort |
| Maksimalt tryk | 10 bar |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | HT Skrueforbindelse |