Få mere at vide
KNF Neuberger™ Servicesæt til N811KN Vakuumpumpe
Artikelnummer. 10394531
Skift visning
Flowhastighed:
11,5 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
10394531 11,5 l/min.
1 options
Artikelnummer. 10394531 Leverandør KNF Neuberger™ Leverandørnr. 044066
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør, komprimer og pump ned uden forurening. KNF™ PPS/EPDM-vakuumpumper er dobbelthovede, tørløbende enheder, der bruges i en lang række laboratorieapplikationer.
  • 100 % oliefri overførsel
  • Ren overførsel, evakuering og kompression
  • Udførelse til let aggressive eller ætsende gasser og dampe
  • Vedligeholdelsesfri
  • Miljøvenlig
  • Høj grad af gastæthed
  • Leveres med gummifødder og 2m netkabel
  • Kompakt og multifunktionel
  • Kan bruges som en lille kompressor eller som et vakuumsystem
  • KT-versioner til let aggressive eller ætsende gasser og dampe
  • Velegnet til aspiration/filtrering under vakuum, fastfaseekstraktion, afgasning
Tekniske data
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 65 W
Flowhastighed 11,5 l/min.
Til brug med (applikation) Til evakuering, overførsel og kompression af luft eller neutrale dampe, der er let aggressive eller ætsende
Frekvens 50 Hz
Materiale PPS, EPDM
Samlet dybde (metrisk) 90 mm
Samlet højde (metrisk) 157 mm
Samlet længde (metrisk) 192 mm
Watt 65 W
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Spænding 230 V
Maksimalt tryk 2 bar