Få mere at vide
PPQ-102, MedChemExpress
Beskrivelse
PPQ-102 is a potent CFTR inhibitor which can completely inhibited CFTR chloride current with IC50 of ∼90 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PPQ-102 |
| CAS | 931706-15-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H22N4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CFTR Inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (114.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CN1C(C2=C(C3=CC=CC=C3)N4C5=CC=CC=C5NC(C6=CC=C(C)O6)C4=C2N(C)C1=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.48 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?