missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PPP2R1B Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498989 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498989 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498989 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337951PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP2R1B Polyclonal antibody specifically detects PPP2R1B in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen PPP2R1B
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE
Formulering PBS
Gene Alias MGC26454, PP2A subunit A isoform PR65-beta, PP2A subunit A isoform R1-beta, PP2A, subunit A, PR65-beta isoform, PP2A, subunit A, R1-beta isoform, PP2A-Abeta, PR65B, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), beta isoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, beta isoform, protein phosphatase 2, regulatory subunit A, beta, protein phosphatase 2, structural/regulatory subunit A, beta, serine/threonine-protein phosphatase 2A 65 kDa regulatory subunit A betaisoform
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 468-667 of human PPP2R1B (NP_859050.1).,, Sequence:, YAIREAATNNLMKLVQKFGTEWAQNTIVPKVLVMANDPNYLHRMTTLFCINALSEACGQEITTKQMLPIVLKMAGDQVANVRFNVAKSLQKIGPILDTNALQGEVKPVLQKLGQDEDMDVKYFAQEAISVVAQRLRKLEFPVKDSGEPSVPRADKNHFPRPTVPGEDMGKGPVYQLRGDTRDTLAQLGIAELVHFSQSTD
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Breast Cancer, Protein Phosphatase, Wnt Signaling Pathway
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 5519
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.