Få mere at vide
Melford PPO
Artikelnummer. p-200087294
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Artikelnummer. 30017918
Brand: Melford 111006
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn: 2, 5-Diphenyloxazol
  • CAS-nummer: 92-71-7
  • Molekylformel:C15H11NO
  • Molekylvægt: 221,25 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
CAS 92-71-7
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Molekylvægt (g/mol) 221.25