Få mere at vide
Melford PPO
Artikelnummer. 30017918
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017918 1 kg
30017917 100 g
30017916 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30017918 Leverandør Melford Leverandørnr. 111006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn: 2, 5-Diphenyloxazol
  • CAS-nummer: 92-71-7
  • Molekylformel:C15H11NO
  • Molekylvægt: 221,25 g/mol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
CAS 92-71-7
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Molekylvægt (g/mol) 221.25