missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PPDA
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18085752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085752 50 mg
18054802 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18085752 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2530/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

GluN2C/GluN2D-selective NMDA antagonist

Subtype-selective NMDA receptor antagonist that preferentially binds to GluN2C/GluN2D (formally NR2C/NR2D) containing receptors (Ki values are 0.096, 0.125, 0.31 and 0.55 μM for GluN2C, GluN2D, GluN2B and GluN2A subunits respectively).

Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 684283-16-7
Molekylær formel C21H18N2O5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PPDA
Mængde 50 mg
Formel vægt 378.38
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 378.384
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.