Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PPADS tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000715
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30000715 10 mg
18024922 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30000715 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0625/10
Non-selective P2 antagonist
PPADS tetrasodium salt is a non-selective P2 purinergic antagonist. Blocks recombinant P2X1, P2X2, P2X3, P2X5 (IC50 = 1 - 2.6 μM), native P2Y2-like (IC50 ∼ 0.9 mM), and recombinant P2Y4 (IC50 ∼ 15 mM) receptors. PPADS tetrasodium salt delays onset of calcium responses to mild hypoosmotic stress in cortical slices. PPADS tetrasodium salt blocks P2X7 and reduces clinical and histological graft-versus-host disease development in a humanised mouse model.
2'5'-isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192575-19-2
Molekylær formel C14H10N3Na4O12PS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PPADS tetrasodium salt
Mængde 10 mg
Formel vægt 599.3
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 599.296
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.