Få mere at vide
PPA-904, MedChemExpress
Beskrivelse
PPA-904 is a specific phenothiazine photosensitizer in photodynamic therapy (PDT) research, especially topical application for cutaneous leishmaniasis in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PPA-904 |
| CAS | 30189-85-6 |
| Farve | Coffee |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H42BrN3S |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | CCCCN(C1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N(CCCC)CCCC)=C3)N=C2C=C1)CCCC.[Br-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 532.62 |
| Formel vægt | 532.62 |
| Procent renhed | 98.12% |
| Vis mere |