Få mere at vide
PP121, MedChemExpress
Beskrivelse
PP121 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 10, 60, 12, 14, 2 nM for mTOR, DNK-PK, VEGFR2, Src, PDGFR, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PP121 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1092788-83-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H17N7 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (62.63 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=C2C(C3=CC4=C(N=C3)NC=C4)=NN(C2=NC=N1)C5CCCC5 |
| Vis mere |