missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PP1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16452017
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16452017 50 mg
16445868 10 mg
16436336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16452017 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13804

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PP1 is a potent, and Src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 5 and 6 nM for Lck and Fyn, respectively.

PP1 is a potent, and Src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 5 and 6 nM for Lck and Fyn, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PP1
Fysisk form Solid
CAS 172889-26-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H19N5
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym AGL 1872 EI 275
Opløselighedsinformation DMSO : 28 mg/mL (99.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2C(N(C(C)(C)C)N=C2C3=CC=C(C)C=C3)=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 281.36
Formel vægt 281.36
Procent renhed 98.62%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.