missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies PP1
Beskrivelse
- PP1 is a reversible inhibitor of the SRC family of tyrosine kinases
- It inhibits LCK, FYN, HCK and SRC with IC50 values of 5, 6, 20 and 170 nM, respectively (Hanke et al.) It is relatively selective for SRC family kinases versus other kinases, inhibiting epidermal growth factor receptor (EGFR), janus-activated kinase 2 (JAK2) and zeta-chain-associated protein kinase 70 (ZAP70) with IC50 values of 0.25, > 50, and > 100 μM, respectively, and KIT, platelet-derived growth factor receptor (PDGFR), and RET tyrosine kinase in the 75 - 100 nM range (Carlomagno et al.; Tatton et al.; Waltenberger et al.; Hanke et al.) PP1 also blocks TGF-β-mediated cellular responses by directly inhibiting type I TGF-β receptors (IC50 = 50 nM; Ungefroren et al.; Maeda et al.)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 172889-26-8 |
| Synonym | AGL 1872; EI 275 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C16H19N5 |
| Renhed | ≥98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?