Få mere at vide
VITLAB™ PP reagensflasker
Artikelnummer. 10653262
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10653262 5000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10653262 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 100889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    144.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.59 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Fremstillet af polypropylen. Vitlab™ PP-reagensflasker giver god kemisk resistens.
  • Klarhed
  • Med skruelåg af polypropylen
  • God kemikalieresistens, ideel til langtidsopbevaring af væsker Autoklaverbar ved 121° C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
  • Bredere mund til enkel fyldning
  • Ideel til pulver og pasta-lignende materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 1 Hver
nr. pr. pakke 1 Hver
Emballage 1 Hver
Mængde 1 Hver
Højde (metrisk) 315 mm
Diameter (metrisk) 178 mm
Produkttype Flaske med smal mund