Få mere at vide
Cytiva PP/PEEK/EPDM/borosilikatglas pakkeudstyr
Artikelnummer. 10898900 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10898900 50 pmol RNA pr. reaktion Hver
1 options
Artikelnummer. 10898900 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18115324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00 DKK
    3319.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 351.00 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brug med højtydende medier
Tricorn pakkeudstyr omfatter pakkeudstyr 5/50 (5 mm stik og 50 mm glasrør) eller 10/100 (10 mm stik og 100 mm glasrør), EPDM O-ringe og bundenhed, hætte og stopprop.
  • Tricorn søjler er designet til højopløsningsvæskekromatografi af biomolekyler udført ved medium til højt tryk. De er velegnede til brug med højtydende medier, som f.eks Sepharose Høj ydeevne, Superdex Forberedelseskarakter, og SOURCE .
  • Søjlerne fås med indvendige diametre på 5 og 10 mm, og i længder fra 20 til 200 mm. Søjlelængder på 300 og 600 mm er også tilgængelige for søjlerne med en diameter på 10 mm. Udformningen og dimensionerne af søjlerne gør dem særligt anvendelige til screenings- og poleringstrin i proteinoprensning.
  • Glasrør belagt med plastfilm beskytter individer i laboratoriet mod skade, hvis kolonnen tabes eller betjenes uden for dens specifikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Pakkeudstyr
Materiale PP/PEEK/EPDM/ Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Inkluderer 1 x bundenhed (hætte, filterholder og O-ring), 1 x pakningsrør 10/100, 1 x pakningsstik
pH-stabilitet 0 til 14 pH
Til brug med (applikation) Højtydende medier, som f.eks Sepharose Høj ydeevne, Superdex Forberedelseskarakter og kilde
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C til 60 °C
Mængde Pakke m. 1 stk.