Få mere at vide
Bohlender™ PP- og PBTP-vakuumfælder
Artikelnummer. 15796425
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, PBTP
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15796425 Polypropylen, PBTP Hver
1 options
Artikelnummer. 15796425 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. D81005
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til beskyttelse af pumper eller vakuumsystemer mod skader gennem damp eller kondensat.
  • Giver temperaturmodstand fra 0° til+ 110 °C
  • Meget god kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Støvsuger egnet
  • Rød skruelåg af PBTP til gevind GL 45 og fordelerhus af PP med 2-trins slangeforbindelser til tilslutning af elastiske slanger samt gasindtagsslange af FEP
  • Med pil på oversiden af fordelerhuset for at vise strømningsretningen
  • Gasindtagsrør 150 mm i længden
  • Slangetilslutninger OD 9 mm, 12 mm
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Materiale Polypropylen, PBTP
Længde (metrisk) 150 mm gasindtagsrør
Standard konusled GL 45
Temperaturområde (metrisk) 0° til 110 °C
Type Vakuumfælde
Bredde (metrisk) 80 mm