Få mere at vide
Buerkle™ PP Låg til Buerkle™ Opbevarings-/stablingsbeholder
Artikelnummer. p-8658024 Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10268920
Brand: Buerkle™ 34140001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ PP Låg til Buerkle™ Opbevarings-/stablingsbeholder er den perfekte løsning til at dække opbevarings-/stablingsbeholderne.
  • PP
  • Låg til opbevaringsbeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Låg
Materiale Polypropylen
Lukketype Låg
Dimensioner (L x B) 400 x 300 mm
Til brug med (udstyr) 400 x 300 mm Opbevarings-/stablingsbeholdere