Beskrivelse
- PP
- Låg til opbevaringsbeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Låg |
| Farve | Gray |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Låg |
| Dimensioner (L x B) | 600 x 400 mm |
| Til brug med (udstyr) | 600 x 400 mm Opbevarings-/stablingsbeholdere |
| Længde (engelsk) | 23.62 in. |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
| Bredde (engelsk) | 15.75 in. |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |