Få mere at vide
Buerkle™ PP Låg til Buerkle™ Opbevarings-/stablingsbeholder
Artikelnummer. 10268920 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
400 x 300 mm
600 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10268920 400 x 300 mm -
10441561 600 x 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10268920 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 DKK
    120.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.05 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ PP Låg til Buerkle™ Opbevarings-/stablingsbeholder er den perfekte løsning til at dække opbevarings-/stablingsbeholderne.
  • PP
  • Låg til opbevaringsbeholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Låg
Materiale Polypropylen
Lukketype Låg
Dimensioner (L x B) 400 x 300 mm
Til brug med (udstyr) 400 x 300 mm Opbevarings-/stablingsbeholdere