Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen tragte
Artikelnummer. p-8011861
Diameter (metrisk) Øverst:
40mm
75mm
100mm
120mm
150mm
Artikelnummer. 10286581
Brand: Hirschmann™ 7750107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med forskellige laboratorieapplikationer
  • Klarhed
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) stilk 90mm
Mængde 12/Pk.