Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen tragte
Artikelnummer. 10358231
Diameter (metrisk) Øverst:
40mm
75mm
100mm
120mm
150mm
Artikelnummer. 10358231
Brand: Hirschmann™ 7750106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med forskellige laboratorieapplikationer
  • Klarhed
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 155 mm
Længde (metrisk) stilk 77mm
Mængde 12/Pk.