Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen tragte
Artikelnummer. 10286581
Diameter (metrisk) Øverst:
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Artikelnummer. 10286581
Brand: Hirschmann™ 7750107
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med forskellige laboratorieapplikationer
  • Klarhed
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 120 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 180 mm
Længde (metrisk) stilk 90mm
Mængde 12/Pk.