Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen tragte
Diameter (metrisk) Øverst:
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Beskrivelse
- Klarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 40 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Længde (metrisk) stilk | 35mm |
| Mængde | 24/Pk. |