missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Multiroir™ Stackable Polypropylene Drawer
Stack drawers atop each other for a dresser-like functional assembly that fits your storage and accessibility needs with the Multiroir™ Stackable Polypropylene Drawer.
Brand: Multiroir™ 18306
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- White
- Slide assembly;
- Stackable
- Lid included
Ordreinfo
Color
Tekniske data
25 L | |
Polypropylene | |
1 Each | |
410 mm | |
220 mm |
White | |
Drawer | |
410 x 320 x 220 mm | |
320 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Multiroir™ Stackable Polypropylene Drawer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion