Få mere at vide
RETSCH PP 40 Pellet Presses
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (udstyr):
40 mm diameter aluminiumskopper
40/32 mm diameter stålringe
40/35 mm diameter stålringe
51,5/35 mm diameter stålringe
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pellet Press |
| Spænding | 220/230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Til brug med (udstyr) | 40 mm diameter aluminiumskopper |
| Inkluderer | Funnel tube with tamper and 20 Cups |
| Materiale | Polypropylene |
| Vægt (metrisk) | 345 kg |