Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PP 3
Beskrivelse
Negative control for the Src kinase inhibitor, PP 2. Inhibits EGFR kinase (IC50 = 2.7 μM).
Active Analog also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PP 3 |
| CAS | 5334-30-5 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C11H9N5 |
| Formel vægt | 211.22 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.23 |