Få mere at vide
PP 121
Beskrivelse
PP 121 is a dual inhibitor of receptor tyrosine kinases (RTKs) (IC50 < 0.02 μM for Abl, Src, VEGFR-2 and PDGFR) and PI 3-K family kinases (IC50 < 0.06 μM for p110α, DNA-PK and mTOR). Exhibits no significant effect on receptor serine/threonine kinases (RSTKs). Blocks the proliferation of tumor cells by direct inhibition of PI 3-K, mTOR, Src and the VEGF receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1092788-83-4 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C17H17N7 |
| Formel vægt | Observed MW: 319.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?