missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PP 1

Beskrivelse
Potent inhibitor of Src-family tyrosine kinases. Inhibits p56lck and p59fynT (IC50 values are 5 and 6 nM respectively). Displays > 8000-fold selectivity over ZAP-70 and JAK2. Also moderately inhibits p38, CSK, PDGF receptors, RET-derived oncoproteins, c-Kit and Bcr-Abl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PP 1 |
| CAS | 172889-26-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C16H19N5 |
| Formel vægt | 281.36 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.363 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?