Få mere at vide
Poziotinib, TRC
Artikelnummer. 30410980
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410980 5 mg
30417463 10 mg
30419075 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410980 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2157705MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1092364-38-9
Molekylær formel C23H21Cl2FN4O3
Molekylvægt (g/mol) 491.34
Synonym 1-[4-[[4-[(3,4-Dichloro-2-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, 1-[4-[4-(3,4-Dichloro-2-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
IUPAC navn 1-[4-[4-(3,4-dichlor-2-fluoranilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
SMIL COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(Cl)c3F)c2cc1OC4CCN(CC4)C(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poziotinib
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H21Cl2FN4O3/c1-3-20(31)30-8-6-13(7-9-30)33-19-10-14-17(11-18(19)32-2)27-12-28-23(14)29-16-5-4-15(24)21(25)22(16)26/h3-5,10-13H,1,6-9H2,2H3,(H,27,28,29)
Formel vægt 490.0975