Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagensglasstativer
Artikelnummer. 15520042 Shop alle SP Scienceware produkter
Skift visning
Stillinger:
80
Artikelnummer. Stillinger
15520042 80
1 options
Artikelnummer. 15520042 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F187730001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk og korrosionsbestandig ståltråd belagt med varmehærdet epoxy for lang levetid og nem rengøring.
  • Epoxybelægninger er upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
  • Kan modstå et temperaturområde på -223 C °til 121 °C
  • Autoklaverbar
  • Inkluder firkantede huller, tre dæk, en slidset gitterbund og forstærkede kanter
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (20 til 25 mm)
Materiale Epoxybelagt stål
Stillinger 80
Form Rektangulær
Dimensioner (L x B x H) 293 x 242 x 83mm
Længde (metrisk) 293 mm
Længde (engelsk) 11,56 tommer.
Bredde (engelsk) 9,56 tommer.
Højde (engelsk) 3,25 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 25 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Højde (metrisk) 83 mm
Array 8 x 10
Bredde (metrisk) 242 mm