Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Reagensrørstativ i stål
Shop alle SP Scienceware produkter
Farve:
Blå
Grøn
Green
Orange
Yellow
Array:
4 x 10
4 x 12
6 x 12
8 x 10
9 x 12
Dimensioner (L x B x H):
20,3 x 9,2 x 6,4 cm (8 x 3,62 x 2,50 tommer)
20.3 x 9.2 x 6.4 cm
20.5 x 16.4 x 6.4 cm
24.2 x 13 x 6.4 cm
24.2 x 9.2 x 6.4 cm
24.3 x 11 x 8.3 cm
24.3 x 20.3 x 8.3 cm
26,3 x 11,6 x 8,3 cm (10,38 x 4,56 x 3,25 tommer)
29,3 x 12,8 x 8,3 cm (11,56 x 5,06 x 3,25 tommer)
29.3 x 12.8 x 8.3 cm
29.3 x 24.2 x 8.3 cm
Til brug med (udstyr):
10 - 13mm Tubes
13 - 16 mm rør
13 - 16mm Tubes
16 - 20mm Tubes
20 - 25 mm rør
20 - 25mm Tubes
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kemikalie- og korrosionsbestandige reagensglasstativer i stål i forskellige farver for nem identifikation.
- Kemiske og korrosionsbestandige ståltrådsreoler er belagt med varmehærdet epoxy
- Orange stativer kan bruges til advarsel om biohazard, gul til radioaktiv advarsel
- Epoxybelægninger er upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
- Vil modstå et temperaturområde på− 223 °C (− 369 °F) til 121 C (°250 °F)
- Alle stativer har firkantede huller, tre dæk, en slidset gitterbund og forstærkede kanter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 4 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør (13 til 16 mm) |
| Materiale | Epoxybelagt stål |
| Stillinger | 40 |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 13 - 16 mm rør |
| Vis mere |