Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Blykolbe-ringholder
Artikelnummer. 10709614
Skift visning
nr. pr. pakke:
1
Artikelnummer. nr. pr. pakke
10709614 1
1 options
Artikelnummer. 10709614 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F183071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 DKK
    210.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.85 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Trådformet, epoxybelagt holder holder blyringvægte organiseret og praktisk
  • Lille fodaftryk; cirkulær base er kun 19 cm (7½ i.) i diameter
  • Ringe med en indvendig diameter på 17,8 mm (0,7 tommer) eller større stak pænt på en tilspidset midterstolpe (17,1 cm (6¾ i.) høj)
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) base 19 cm
Materiale Epoxy belagt tråd
Højde (metrisk) 17.1 cm
nr. pr. pakke 1