Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ Biohazard poseholdere
Artikelnummer. p-31547 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (engelsk):
7,3''
14,6''
Højde (engelsk):
20,5''
23,5 tommer
29,5 tommer
Artikelnummer. 12370619
Brand: Bel-Art™ H131890000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robust trådholder holder poserne åbne, mens en separat krogring, der hviler over toppen holder dem sikkert på plads
  • Lys biohazard orangefarvet epoxybelagt ståltråd
  • Kemisk og korrosionsbestandig; upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
  • Kan modstå et temperaturområde på -223 °C (-369 °F) til 121 C (°250 °F)
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Oversigt Cirkulær epoxybelagt trådramme med letanvendelig kroget ring over en top
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) For at holde biohazard-poser åbne og klar til brug
Til brug med (udstyr) 01-814-3, 01-814C, 01-815C, 01-826-7, 01-826C, 01-827D, 01-828D, 01-828-033, 01-829D, 01-831A x 20A, 01-8383 x 20A. W biofarlige poser
Materiale Epoxybelagt tråd
Temperaturområde (engelsk) -369 °F til +250 °F
Temperaturområde (metrisk) -223 °C til +121 °C
Bredde (engelsk) 14,6''
Bredde (metrisk) 37 cm
Højde (engelsk) 29,5 tommer
Højde (metrisk) 75 cm
Diameter (engelsk) 14,6''
Diameter (metrisk) 37 cm
Produkttype Biohazard poseholder