Få mere at vide
Bel-Art™ Poxygrid™ Biohazard poseholdere
Artikelnummer. 12360619
Skift visning
Diameter (engelsk):
7,3''
14,6''
Højde (engelsk):
20,5''
23,5 tommer
29,5 tommer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Højde (engelsk)
12360619 14,6'' 23,5 tommer
12370619 14,6'' 29,5 tommer
10287143 7,3'' 20,5''
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12360619 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H131880000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 DKK
    656.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 118.55 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Robust trådholder holder poserne åbne, mens en separat krogring, der hviler over toppen holder dem sikkert på plads
  • Lys biohazard orangefarvet epoxybelagt ståltråd
  • Kemisk og korrosionsbestandig; upåvirket af organiske opløsningsmidler, salte, svage syrer og svage baser
  • Kan modstå et temperaturområde på -223 °C (-369 °F) til 121 C (°250 °F)
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Oversigt Cirkulær epoxybelagt trådramme med letanvendelig kroget ring over en top
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) For at holde biohazard-poser åbne og klar til brug
Til brug med (udstyr) 01-814-2, 01-814C, 01-815B, 01-826-6, 01-826B, 01-827C, 01-830D, 01-831A, 01-828-033, 01-832A x 23 tommer. W biofarlige poser
Materiale Epoxybelagt tråd
Temperaturområde (engelsk) -369 °F til +250 °F
Temperaturområde (metrisk) -223 °C til +121 °C
Bredde (engelsk) 14,6''
Højde (engelsk) 23,5 tommer
Højde (metrisk) 60 cm
Diameter (engelsk) 14,6''
Diameter (metrisk) 37 cm
Produkttype Biohazard poseholder
Bredde (metrisk) 37 cm