Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Poxybelagt trådrammet poseholder
Artikelnummer. 10633305
Skift visning
Farve:
Orange
Artikelnummer. Farve
10633305 Orange
1 options
Artikelnummer. 10633305 Leverandør Bel-Art™ Scienceware™ Leverandørnr. H131931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 DKK
    185.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.88 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Samler pipettespidser, mikrocentrifugerør. Bel Art™ Poxy Coated Wire Framed Bag Holder er økonomisk og praktisk.
  • Rektangulær ståltrådsramme holder en polyethylenpose 22 x 28 cm (8½ x 11 tommer); belagt med let at rengøre, holdbar, orange farve epoxy
  • Et tætsiddende polypropylenplastikdæksel hjælper med at holde posen sikkert på plads
  • Genanvendelig; kan rengøres i hånden eller i automatiske opvaskemaskiner; autoklaverbar.
  • Dækningen overholder 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), som kræver et dæksel på enhver container, der bruges til at opbevare, transportere eller sende biofarligt affald
  • Kan bruges med Bench Top Biohazard-poser (F13166-0000); kan også bruges med Clavies Autoklaverbare poser (H13182-0812)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Til biohazard-poser på bænk
Materiale Epoxybelagt tråd
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Produkttype Taskeholder
Bredde (metrisk) 22 cm