Få mere at vide
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix til qPCR
Artikelnummer. 15366158 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15366158 2 x 1 mL Pakke med 2
15320929 1 mL 1ml
15350929 5 mL 5ml
15360929 50 mL 50ml
15310939 10 x 5 mL Pakke med 10
15330939 5 x 1 mL Pakke med 5
15340939 10 x 1 mL Pakke med 10
15380929 2 x 5 mL Pakke med 2
15390929 5 x 5 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15366158 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A25779
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Præ-formuleret, optimeret, universelt 2X masterblanding til arbejdsgange med realtids-PCR.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix er en forudformuleret, optimeret, universel 2X master mix til realtids PCR-workflows. Kombineret med brugerleverede primersæt og skabelon PowerUp™ SYBR™ Green er Master Mix designet til at forstærke mål for nøjagtig genekspressionsanalyse.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix' funktioner inkluderer:
  • En dobbelt varmstarts-mekanisme for fremragende specificitet
  • Meget reproducerbare CT'er over et bredt dynamisk område
  • Inkludering af UDG for at forhindre overførselskontamination
  • Stabilitet af foropstilllede reaktioner i op til 72 timer
  • Kompatibilitet med de fleste realtids-qPCR-instrumenter
Enestående specificitet med dobbelt hotstart-mekanisme
Specificitet er altafgørende for at opnå data af høj kvalitet i SYBR™ Green-reaktioner og kan forbedres gennem kontrol af Taq DNA-polymerasen ved lavere temperaturer før streng primerbinding. PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix bruger Dual-Lock™ Taq DNA-polymeraseenzymet, som kombinerer to unikke hotstart-mekanismer for at hjælpe med at kontrollere dets aktivitet og forhindre uønsket tidlig aktivitet af polymerasen ved lave temperaturer. I et eksperiment, der evaluerede 24 forskellige primersæt, PowerUp™ SYBR™ genererede Green Master Mix enkeltsmeltekurver 100% af tiden, hvilket er i overensstemmelse med meget specifik forstærkning.
Stram reproducerbarhed i CT'er over et bredt dynamisk område
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix demonstrerer fremragende reproducerbarhed over et bredt dynamisk område for en række testede mål (se figur). Derudover giver denne masterblanding effektiv amplificering over 6 logs prøveinput I modsætning til konkurrentblandinger, der kan udvise hæmning ved høje cDNA-input og lave korrelationskoefficienter over et dynamisk område-eksperiment PowerUp™ SYBR™ , opretholdes Green Master Mix-effektiviteten over hele det dynamiske område for at hjælpe med at levere maksimal tillid til datakvaliteten (se figur).
UDG inkluderet til kontrol af forurening med videreført
Inkluderingen af uracil-DNA glykosylase (UDG) og dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix muliggør nedbrydning af tidligere forstærkede PCR-produkter, hvilket hjælper med at forhindre forurening af efterfølgende qPCR-reaktioner og mulige falske positiver.
Stabilitet af forudmonterede reaktioner
Den stramme kontrol af Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasen i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix gør det muligt at samle reaktioner op til 72 timer før cyklus uden at påvirke data (se figur). Denne konsistens giver brugerne tillid og fleksibilitet i brugen af PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix på tværs af adskillige workflow-scenarier¹.
Bred instrument-kompatibilitet
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan bruges i enten standard- eller hurtigcyklustilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems™ realtids PCR-instrumenter². Den er også kompatibel med IQ 5 og CFX96™ /- CFX384™ systemer, Roche LightCycler™ LC480 og Stratagene™ MX3005P™ systemer. ™ Bio-Rad For optimale resultater er de anbefalede primerkoncentrationer 300.800 –nM.
¹Pre-PCR-stabilitet påvirkes ikke kun af mastermixet, men også af det mål, der analyseres. For maksimal sikkerhed bør forskere bekræfte stabilitetsprofiler for deres specifikke mål.
² For optimal ydeevne anbefales standardcykling med Applied Biosystems™ 7900-systemet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2X-blandingen indeholder SYBR grøn farvestof, Dual-Lock Taq DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, varme-labilt UDG, ROX passiv referencefarve og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 2 x 1 ml rør, tilstrækkeligt til 200 20-L μ reaktioner (10 μl Master Mix pr. reaktion).
Opbevar ved 28 – °C i mørke.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase Dual-Lock Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Multiplex kapacitet Enkelt-plex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje PowerUP, SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 2 x 1 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 200 reaktioner á 20 μl
Målspecificitet cDNA eller kun gDNA
Til brug med (applikation) Genekspression
Termostabilitet 72 timer, samlet reaktion
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 2 x 1 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.