Få mere at vide
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix til qPCR
Artikelnummer. 15360929 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15360929 50 mL 50ml
15320929 1 mL 1ml
15350929 5 mL 5ml
15310939 10 x 5 mL Pakke med 10
15330939 5 x 1 mL Pakke med 5
15340939 10 x 1 mL Pakke med 10
15380929 2 x 5 mL Pakke med 2
15390929 5 x 5 mL Pakke med 5
15366158 2 x 1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15360929 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A25743
Edge
Præ-formuleret, optimeret, universelt 2X masterblanding til arbejdsgange med realtids-PCR.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix er en forudformuleret, optimeret, universel 2X master mix til realtids PCR-workflows. Kombineret med brugerleverede primersæt og skabelon PowerUp™ SYBR™ er Green Master Mix designet til at forstærke mål for nøjagtig genekspressionsanalyse.
  • En dobbelt varmstarts-mekanisme for fremragende specificitet
  • Meget reproducerbare CT'er over et bredt dynamisk område
  • Inkludering af UDG for at forhindre overførselskontamination
  • Stabilitet af foropstilllede reaktioner i op til 72 timer
  • Kompatibilitet med de fleste realtids-qPCR-instrumenter
Enestående specificitet med dobbelt varmstarts-mekanisme:
  • Specificitet er altafgørende for at opnå data af høj kvalitet ved reaktioner med SYBR™ Green og kan forbedres ved kontrol af Taq-DNA-polymerasen ved lavere temperaturer før stringent primerbinding
  • PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix bruger Dual-Lock™ Taq DNA-polymerase-enzym, der kombinerer to unikke varmstarts-mekanismer til at hjælpe med at kontrollere aktiviteten og forhindre uønsket tidlig polymeraseaktivitet ved lave temperaturer
  • I et eksperiment, der evaluerede 24 forskellige primersæt, lavede PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix genererede enkelte smeltekurver 100 % af tiden, i overensstemmelse med meget specifik amplificering
Høj reproducerbarhed i CT'er over et bredt dynamisk område:
  • PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix udviser fremragende reproducerbarhed over et bredt dynamisk område for en række testede mål
  • Derudover giver denne masterblanding effektiv amplificering over 6 logs prøveinput
  • I modsætning til konkurrerende blandinger, der kan udvise hæmning ved høje cDNA-input og lave korrelationskoefficienter over et dynamisk områdeeksperiment, opretholdes effektiviteten af PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix over hele det dynamiske område for at give maksimal tillid til datakvaliteten
UDG inkluderet til kontrol med overførselskontaminering:
  • Inklusionen af uracil-DNA glykosylase (UDG) og dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix muliggør nedbrydning af alle tidligere amplificerede PCR-produkter og hjælper med at forhindre kontaminering af efterfølgende qPCR-reaktioner og mulige falske positiver
Stabilitet af foropstilllede reaktioner:
  • Den stramme kontrol af Dual-Lock™ Taq-DNA-polymerase i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix gør det muligt at opstille reaktioner op til 72 timer før cykling uden at påvirke data
  • Dette konsistente resultat giver brugerne mulighed for at være fleksible og have tillid til resultaterne fra PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix på tværs af flere arbejdsgange1
Bred instrumentkompatibilitet:
  • PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan bruges i enten standard eller hurtig cykling-tilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrumenter2
  • Den er også kompatibel med systemerne Bio-Rad IQ™5, CFX96™/CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 og Stratagene™ MX3005P™.
  • For optimale resultater anbefales primerkoncentrationer fra 300 til 800 nM
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2X-blandingen indeholder SYBR Green-farve, Dual-Lock Taq DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, varmelabil UDG, ROX passiv referencefarve og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 1 x 50 ml rør, tilstrækkeligt til 5000 20 μl reaktioner (10 μl masterblanding pr. reaktion).
Opbevares ved 2–8°C i mørke.
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
PCR metode qPCR
Polymerase Dual-Lock Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System
Multiplex kapacitet Single-plex
Passiv referencefarve ROX (Pre-mixed)
Produktlinje PowerUP, SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 50 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 5000 reaktioner á 20 μl
Målspecificitet cDNA or gDNA only
Til brug med (applikation) Genekspression
Termostabilitet 72 hr., Assembled Reaction
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 50 mL
Inkluderer dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.